Tisk…
Methyl 4-amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Amino-4-(ethylsulphonyl)-2-(methoxycarbonyl)anisole, 2-(Ethylsulphonyl)-5-methoxy-4-(methoxycarbonyl)aniline
OR3572-25G OR3572-5G
APOSOR3572-25GEA 1990 CZK
APOSOR3572-25G APOSOR3572-5G
Methyl 4-amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate
Methyl 4-amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₅S
MW: 273.306 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07787259
CAS číslo: 80036-89-1