Tisk…
2-Methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Carboxy-4-(methylsulphonyl)anisole, 5-(Methylsulphonyl)-o-anisic acid, 3-Carboxy-4-methoxyphenyl methyl sulphone
OR3569-25G OR3569-5G OR3569-100G
APOSOR3569-25GEA 1370 CZK
APOSOR3569-25G APOSOR3569-5G APOSOR3569-100G
2-Methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoic acid
2-Methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₅S
MW: 230.238 g/mol
Bod tání: 190…193 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01317544
CAS číslo: 50390-76-6