Tisk…
3-Acetamidophenacyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR350581-1G OR350581-250MG OR350581-5G
APOSOR350581-1GEA 8070 CZK
APOSOR350581-1G APOSOR350581-250MG APOSOR350581-5G
3-Acetamidophenacyl bromide
3-Acetamidophenacyl bromide
Vzorec: C₁₀H₁₀BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07364400
CAS číslo: 30095-56-8
UN: 3261
ADR: 8,III