1-(Bromomethyl)-2-methoxybenzene, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Methoxybenzyl bromide
OR350580-1G
OR350580-5G
OR350580-250MG
APOSOR350580-1GEA
8900
CZK
APOSOR350580-1G
APOSOR350580-5G
APOSOR350580-250MG
1-(Bromomethyl)-2-methoxybenzene, technická kvalita
1-(Bromomethyl)-2-methoxybenzene
Vzorec:
C₈H₉BrO MW: 201,06 g/mol Bod varu: 118 °C (18 mm Hg) Bod tání: 47…50 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD09745128 CAS číslo: 52289-93-7 UN: 1759 ADR: 8,III |