Tisk…
4-Hydroxyquinoline-6-carbonitrile 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR350490-1G OR350490-250MG
APOSOR350490-1GEA 6620 CZK
APOSOR350490-1G APOSOR350490-250MG
4-Hydroxyquinoline-6-carbonitrile 96%
4-Hydroxyquinoline-6-carbonitrile
Vzorec: C₁₀H₆N₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08063203
CAS číslo: 219763-82-3