Tisk…
Methyl 4-(hydroxymethyl)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR350282-1G OR350282-250MG
APOSOR350282-1GEA 6880 CZK
APOSOR350282-1G APOSOR350282-250MG
Methyl 4-(hydroxymethyl)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
Methyl 4-(hydroxymethyl)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₈O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20275559
CAS číslo: 94994-15-7