Methyl 4-methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR350263-1G
OR350263-250MG
APOSOR350263-1GEA
3610
CZK
APOSOR350263-1G
APOSOR350263-250MG
Methyl 4-methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)benzoate
Methyl 4-methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)benzoate
Vzorec:
C₁₈H₁₆N₄O₂ MW: 320,345 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16619370 CAS číslo: 917392-54-2 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)