Tisk…
Methyl trans-cinnamate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl (E)-cinnamate, trans-Cinnamic acid methyl ester
OR350234-100G OR350234-500G
APOSOR350234-100GEA 744 CZK
APOSOR350234-100G APOSOR350234-500G
Methyl trans-cinnamate 95%
Methyl trans-cinnamate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Bod varu: 262 °C (760 mm Hg)
Bod tání: 34 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008458
CAS číslo: 1754-62-7