4-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(4-Formyl-2-methoxyphenyl)boronic acid
OR350182-25G
OR350182-5G
APOSOR350182-25GEA
23350
CZK
APOSOR350182-25G
APOSOR350182-5G
4-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
4-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
Vzorec:
C₈H₉BO₄ MW: 179,966 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD11856026 CAS číslo: 1028479-47-1 |