Tisk…
3-Chloro-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR350093-250MG OR350093-1G
APOSOR350093-250MGEA 1700 CZK
APOSOR350093-250MG APOSOR350093-1G
3-Chloro-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid 97%
3-Chloro-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇ClO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100478
CAS číslo: 55737-77-4