Tisk…
1-Benzyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR350073-1G OR350073-5G
APOSOR350073-1GEA 2940 CZK
APOSOR350073-1G APOSOR350073-5G
1-Benzyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine
1-Benzyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Vzorec: C₁₈H₂₆BNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11501654
CAS číslo: 1048976-83-5