Tisk…
tert-Butyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR350058-1G OR350058-250MG
APOSOR350058-1GEA 3940 CZK
APOSOR350058-1G APOSOR350058-250MG
tert-Butyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
tert-Butyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Vzorec: C₁₅H₂₆BNO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10697918
CAS číslo: 212127-83-8