1-Benzothiophene-5-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR350057-1G
OR350057-250MG
APOSOR350057-1GEA
4700
CZK
APOSOR350057-1G
APOSOR350057-250MG
1-Benzothiophene-5-carbonitrile
1-Benzothiophene-5-carbonitrile
Vzorec:
C₉H₅NS Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05664404 CAS číslo: 2060-63-1 |