Tisk…
4-Bromobenzo[d]thiazol-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR350027-5G OR350027-10G
APOSOR350027-5GEA 2150 CZK
APOSOR350027-5G APOSOR350027-10G
4-Bromobenzo[d]thiazol-2-amine
4-Bromobenzo[d]thiazol-2-amine
Vzorec: C₇H₅BrN₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04971840
CAS číslo: 20358-02-5