Tisk…
1-tert-Butyl 7-methyl 1H-indole-1,7-dicarboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3492-1G OR3492-5G
APOSOR3492-1GEA 827 CZK
APOSOR3492-1G APOSOR3492-5G
1-tert-Butyl 7-methyl 1H-indole-1,7-dicarboxylate 98%
1-tert-Butyl 7-methyl 1H-indole-1,7-dicarboxylate
Vzorec: C₁₅H₁₇NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027276
CAS číslo: 917562-23-3