Tisk…
2,2-Dichloro-2-phenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR3472-1G OR3472-5G
APOSOR3472-1GEA 8070 CZK
APOSOR3472-1G APOSOR3472-5G
2,2-Dichloro-2-phenylacetonitrile 97%
2,2-Dichloro-2-phenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₅Cl₂N
MW: 186.038 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09702429
CAS číslo: 40626-45-7