Tisk…
4-(Pyrrol-1-yl)benzaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzaldehyde
OR346717-5G
APOSOR346717-5GEA 3150 CZK
APOSOR346717-5G
4-(Pyrrol-1-yl)benzaldehyde 95+%
4-(Pyrrol-1-yl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₉NO
MW: 171,195 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03822126
CAS číslo: 23351-05-5