Tisk…
2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxamide 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346694-1G OR346694-5G
APOSOR346694-1GEA 4770 CZK
APOSOR346694-1G APOSOR346694-5G
2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxamide 95+%
2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxamide
Vzorec: C₉H₉NO₂
MW: 163,173 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00114406
CAS číslo: 262847-54-1