Tisk…
5-(2-Chloropyridin-3-yl)furan-2-carboxaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346645-100MG OR346645-1G
APOSOR346645-100MGEA 6910 CZK
APOSOR346645-100MG APOSOR346645-1G
5-(2-Chloropyridin-3-yl)furan-2-carboxaldehyde 95+%
5-(2-Chloropyridin-3-yl)furan-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₀H₆ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08898701
CAS číslo: 403657-26-1