(Benzofuran-2-yl)acetonitrile 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346625-1G
OR346625-500MG
APOSOR346625-1GEA
24970
CZK
APOSOR346625-1G
APOSOR346625-500MG
(Benzofuran-2-yl)acetonitrile 95+%
(Benzofuran-2-yl)acetonitrile
Vzorec:
C₁₀H₇NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052739 CAS číslo: 95-28-3 |