2-Chloro-5-methoxybenzenesulphonyl chloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346567-1G
OR346567-5G
APOSOR346567-1GEA
5460
CZK
APOSOR346567-1G
APOSOR346567-5G
2-Chloro-5-methoxybenzenesulphonyl chloride 95+%
2-Chloro-5-methoxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₇H₆Cl₂O₃S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12026184 CAS číslo: 201935-41-3 |