Tisk…
1-p-Tolyl-1H-pyrazole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(p-Tolyl)-1H-pyrazole
OR346533-1G OR346533-5G
APOSOR346533-1GEA 5130 CZK
APOSOR346533-1G APOSOR346533-5G
1-p-Tolyl-1H-pyrazole 95+%
1-p-Tolyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158.2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00748760
CAS číslo: 20518-17-6