Tisk…
3-Bromo-azepan-2-one 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346532-1G OR346532-5G
APOSOR346532-1GEA 5460 CZK
APOSOR346532-1G APOSOR346532-5G
3-Bromo-azepan-2-one 95+%
3-Bromo-azepan-2-one
Vzorec: C₆H₁₀BrNO
MW: 192,054 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683824
CAS číslo: 3457-66-7