2-Iodo-quinoline-3-carboxaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346531-1G
OR346531-250MG
APOSOR346531-1GEA
17760
CZK
APOSOR346531-1G
APOSOR346531-250MG
2-Iodo-quinoline-3-carboxaldehyde 95+%
2-Iodo-quinoline-3-carboxaldehyde
Vzorec:
C₁₀H₆INO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18448256 CAS číslo: 80231-40-9 |