Tisk…
6-Methylpyridine-3-sulphonyl chloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346514-1G
APOSOR346514-1GEA 9060 CZK
APOSOR346514-1G
6-Methylpyridine-3-sulphonyl chloride 95+%
6-Methylpyridine-3-sulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₆ClNO₂S
MW: 191,635 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11868981
CAS číslo: 478264-00-5