Tisk…
3-Isopropylisoxazole-5-carboxaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346502-1G OR346502-5G
APOSOR346502-1GEA 8700 CZK
APOSOR346502-1G APOSOR346502-5G
3-Isopropylisoxazole-5-carboxaldehyde 95+%
3-Isopropylisoxazole-5-carboxaldehyde
Vzorec: C₇H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14702865
CAS číslo: 121604-54-4