Tisk…
2-Bromo-4-methylbenzenesulphonyl chloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346499-1G OR346499-5G
APOSOR346499-1GEA 9060 CZK
APOSOR346499-1G APOSOR346499-5G
2-Bromo-4-methylbenzenesulphonyl chloride 95+%
2-Bromo-4-methylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆BrClO₂S
Bod tání: 72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08445068
CAS číslo: 89794-06-9
UN: 3265
ADR: 8,III