Tisk…
4-Bromo-3-methylisothiazole-5-carboxaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346491-250MG
APOSOR346491-250MGEA 16700 CZK
APOSOR346491-250MG
4-Bromo-3-methylisothiazole-5-carboxaldehyde 95+%
4-Bromo-3-methylisothiazole-5-carboxaldehyde
Vzorec: C₅H₄BrNOS
MW: 206,06 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27937097
CAS číslo: 89283-96-5