Tisk…
4-(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)phenylamine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346484-1G OR346484-500MG
APOSOR346484-1GEA 14150 CZK
APOSOR346484-1G APOSOR346484-500MG
4-(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)phenylamine 95+%
4-(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)phenylamine
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16302749
CAS číslo: 2155-99-9