Tisk…
5-tert-Butyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carbonitrile 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346458-1G OR346458-5G
APOSOR346458-1GEA 4770 CZK
APOSOR346458-1G APOSOR346458-5G
5-tert-Butyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carbonitrile 95+%
5-tert-Butyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carbonitrile
Vzorec: C₉H₁₃N₃
MW: 163,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21362501
CAS číslo: 1196104-01-4