Tisk…
Benzofuran-3-carboxaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346443-1G OR346443-5G
APOSOR346443-1GEA 1620 CZK
APOSOR346443-1G APOSOR346443-5G
Benzofuran-3-carboxaldehyde 95+%
Benzofuran-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₉H₆O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03412541
CAS číslo: 4687-25-6