Tisk…
2-(3,4-Dichlorophenyl)-5-methyl-[1,3,4]oxadiazole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346442-1G OR346442-5G
APOSOR346442-1GEA 6190 CZK
APOSOR346442-1G APOSOR346442-5G
2-(3,4-Dichlorophenyl)-5-methyl-[1,3,4]oxadiazole 95+%
2-(3,4-Dichlorophenyl)-5-methyl-[1,3,4]oxadiazole
Vzorec: C₉H₆Cl₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19981450
CAS číslo: 41420-95-5