Tisk…
4-(2,2,2-Trichloroacetyl)-1H-pyrrole-2-carbonitrile 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346430-1G OR346430-5G
APOSOR346430-1GEA 6190 CZK
APOSOR346430-1G APOSOR346430-5G
4-(2,2,2-Trichloroacetyl)-1H-pyrrole-2-carbonitrile 95+%
4-(2,2,2-Trichloroacetyl)-1H-pyrrole-2-carbonitrile
Vzorec: C₇H₃Cl₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19981427
CAS číslo: 66832-07-3