Tisk…
2-(2-Bromophenyl)-thiazole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346426-1G OR346426-5G
APOSOR346426-1GEA 6910 CZK
APOSOR346426-1G APOSOR346426-5G
2-(2-Bromophenyl)-thiazole 95+%
2-(2-Bromophenyl)-thiazole
Vzorec: C₉H₆BrNS
MW: 240.12 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19381944
CAS číslo: 30216-46-7