Tisk…
2-Chloropyridine-3,5-dicarboxaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346412-1G OR346412-500MG
APOSOR346412-1GEA 9060 CZK
APOSOR346412-1G APOSOR346412-500MG
2-Chloropyridine-3,5-dicarboxaldehyde 95+%
2-Chloropyridine-3,5-dicarboxaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12131128
CAS číslo: 129216-07-5