Tisk…
2,4-Dichloro-5-formylnicotinonitrile 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346410-1G OR346410-500MG OR346410-5G
APOSOR346410-1GEA 9060 CZK
APOSOR346410-1G APOSOR346410-500MG APOSOR346410-5G
2,4-Dichloro-5-formylnicotinonitrile 95+%
2,4-Dichloro-5-formylnicotinonitrile
Vzorec: C₇H₂Cl₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12131124
CAS číslo: 176433-56-0