1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346398-1G
OR346398-500MG
APOSOR346398-1GEA
10910
CZK
APOSOR346398-1G
APOSOR346398-500MG
1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 95+%
1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Vzorec:
C₁₀H₇BrN₂O MW: 251,079 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03426979 CAS číslo: 294877-41-1 |