Tisk…
5-(Chloromethyl)-3-m-tolyl-[1,2,4]oxadiazole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346392-1G OR346392-5G
APOSOR346392-1GEA 6190 CZK
APOSOR346392-1G APOSOR346392-5G
5-(Chloromethyl)-3-m-tolyl-[1,2,4]oxadiazole 95+%
5-(Chloromethyl)-3-m-tolyl-[1,2,4]oxadiazole
Vzorec: C₁₀H₉ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09034175
CAS číslo: 50737-31-0