Tisk…
5-Phenyl-[1,2,3]thiadiazole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346390-1G OR346390-5G
APOSOR346390-1GEA 5720 CZK
APOSOR346390-1G APOSOR346390-5G
5-Phenyl-[1,2,3]thiadiazole 95+%
5-Phenyl-[1,2,3]thiadiazole
Vzorec: C₈H₆N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014090
CAS číslo: 18212-29-8