Tisk…
6-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346380-1G OR346380-5G
APOSOR346380-1GEA 4570 CZK
APOSOR346380-1G APOSOR346380-5G
6-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
6-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02664477
CAS číslo: 18474-59-4