Tisk…
2-(2-Chloroethoxy)-4,6-dimethylnicotinonitrile 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346377-1G OR346377-5G
APOSOR346377-1GEA 4770 CZK
APOSOR346377-1G APOSOR346377-5G
2-(2-Chloroethoxy)-4,6-dimethylnicotinonitrile 95+%
2-(2-Chloroethoxy)-4,6-dimethylnicotinonitrile
Vzorec: C₁₀H₁₁ClN₂O
MW: 210,66 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10568279
CAS číslo: 1053658-92-6