Tisk…
5-Phenyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridazin-3-ylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Phenyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridazin-3-amine
OR346373-250MG OR346373-1G
APOSOR346373-250MGEA 0 CZK
APOSOR346373-250MG APOSOR346373-1G
5-Phenyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridazin-3-ylamine
5-Phenyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridazin-3-ylamine
Vzorec: C₁₁H₉N₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23115309
CAS číslo: 405224-27-3