Tisk…
4-Nitro-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR346372-1G OR346372-5G
APOSOR346372-1GEA 1990 CZK
APOSOR346372-1G APOSOR346372-5G
4-Nitro-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-Nitro-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Vzorec: C₁₀H₁₈N₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16618559
CAS číslo: 1228630-89-4