Tisk…
3-Methyl-isothiazol-4-ylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR346368-1G OR346368-250MG OR346368-50MG
APOSOR346368-1GEA 17690 CZK
APOSOR346368-1G APOSOR346368-250MG APOSOR346368-50MG
3-Methyl-isothiazol-4-ylamine
3-Methyl-isothiazol-4-ylamine
Vzorec: C₄H₆N₂S
MW: 114,169 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD10700204
CAS číslo: 53483-97-9