Tisk…
3-(5-tert-Butyl-isoxazol-3-yl)-3-oxo-propionitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346366-1G OR346366-5G
APOSOR346366-1GEA 0 CZK
APOSOR346366-1G APOSOR346366-5G
3-(5-tert-Butyl-isoxazol-3-yl)-3-oxo-propionitrile
3-(5-tert-Butyl-isoxazol-3-yl)-3-oxo-propionitrile
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O₂
MW: 192,214 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24386152
CAS číslo: 1423915-00-7