5-sulphamoyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 5-sulphamoylfuran-3-carboxylate, Ethyl 5-sulphamoyl-3-furoate
OR346356-1G
OR346356-250MG
APOSOR346356-1GEA
6020
CZK
APOSOR346356-1G
APOSOR346356-250MG
5-sulphamoyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester
5-sulphamoyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester
Vzorec:
C₇H₉NO₅S MW: 219,215 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD24386139 CAS číslo: 256373-94-1 |