5-Chlorosulphonyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR346347-1G
OR346347-5G
APOSOR346347-1GEA
10520
CZK
APOSOR346347-1G
APOSOR346347-5G
5-Chlorosulphonyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
5-Chlorosulphonyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester
Vzorec:
C₇H₇ClO₅S MW: 238,645 g/mol Bod varu: 118 °C (1 mm Hg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11109333 CAS číslo: 256373-91-8 UN: 3265 ADR: 8,III |