Tisk…
3-Methyl-isoxazole-5-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR346321-1G OR346321-250MG
APOSOR346321-1GEA 0 CZK
APOSOR346321-1G APOSOR346321-250MG
3-Methyl-isoxazole-5-carbaldehyde
3-Methyl-isoxazole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₅H₅NO₂
Bod tání: 42…44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09751673
CAS číslo: 70753-36-5