Tisk…
N-[3-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-phenyl]-acetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346319-1G OR346319-500MG
APOSOR346319-1GEA 0 CZK
APOSOR346319-1G APOSOR346319-500MG
N-[3-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-phenyl]-acetamide
N-[3-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-phenyl]-acetamide
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22573497
CAS číslo: 1401521-98-9