3-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346317-500MG
APOSOR346317-500MGEA
9690
CZK
APOSOR346317-500MG
3-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzaldehyde
3-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzaldehyde
Vzorec:
C₁₁H₉NOS MW: 203,26 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22573495 CAS číslo: 1401522-01-7 |